4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303326-5G
APOSPC303326-5GEA 687 EUR InStock
APOSPC303326-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13174586
Numéro CAS: 204778-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité