2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303389-1G
APOSPC303389-1GEA 474 EUR InStock
APOSPC303389-1G
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31916397
Numéro CAS: 2385359-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité