4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303392-1G
APOSPC303392-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC303392-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃NS
MW: 251,656 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640053
Numéro CAS: 2514625-02-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité