3-Fluoro-2,4-dimethylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303398-1G
APOSPC303398-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC303398-1G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzylamine 98%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzylamine
Formule: C₉H₁₂FN
MW: 153,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23712164
Numéro CAS: 1427366-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité