4-Chloro-3-fluoro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303407-1G
APOSPC303407-1GEA 379 EUR InStock
APOSPC303407-1G
4-Chloro-3-fluoro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Chloro-3-fluoro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₆ClF₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640061
Numéro CAS: 2415751-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité