2,5-Difluoro-4-methoxyaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303423-1G
APOSPC303423-1GEA 368 EUR InStock
APOSPC303423-1G
2,5-Difluoro-4-methoxyaniline 97%
2,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
MW: 159,133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18394891
Numéro CAS: 394223-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité