3-Bromo-2,6-difluorobenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303451-1G
APOSPC303451-1GEA 279 EUR InStock
APOSPC303451-1G
3-Bromo-2,6-difluorobenzamide 97%
3-Bromo-2,6-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄BrF₂NO
MW: 236,014 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26680221
Numéro CAS: 1541810-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité