2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303528-1G
APOSPC303528-1GEA 279 EUR InStock
APOSPC303528-1G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₃BrF₆O
MW: 321,014 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28727819
Numéro CAS: 1415130-39-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité