5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303548-1G
APOSPC303548-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC303548-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄BrF₄NO
MW: 286,021 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640128
Numéro CAS: 2090465-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité