5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303550-1G
APOSPC303550-1GEA 1060 EUR InStock
APOSPC303550-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₂BrClF₄O₂S
MW: 341,505 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640129
Numéro CAS: 2384155-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité