3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303581-1G
APOSPC303581-1GEA 198 EUR InStock
APOSPC303581-1G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrClF₃O₂
MW: 303,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640158
Numéro CAS: 2091224-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité