5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303597-1G
APOSPC303597-1GEA 1050 EUR InStock
APOSPC303597-1G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₅BrClF₃O₂S
MW: 337,541 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640170
Numéro CAS: 2385598-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité