5-(Trifluoromethyl)indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3045-1G
APOSPC3045-1GEA 226 EUR InStock
APOSPC3045-1G
5-(Trifluoromethyl)indole
5-(Trifluoromethyl)indole
Formule: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095341
Numéro CAS: 100846-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité