1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
PC3051-5G
APOSPC3051-5GEA 105 EUR InStock
APOSPC3051-5G
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formule: C₈H₇F₃N₂S
MW: 220,22 g/mol
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041161
Numéro CAS: 1736-71-6
EINECS: 217-084-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité