3,3'-Bis(trifluorométhyl)benzhydrol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3086D-1G
APOSPC3086D-1GEA 157 EUR InStock
APOSPC3086D-1G
3,3'-Bis(trifluorométhyl)benzhydrol 97%
3,3'-Bis(trifluorométhyl)benzhydrol
Formule: C₁₅H₁₀F₆O
Point d'ébullition: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039228
Numéro CAS: 1598-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité