Alcool 2,4-bis(trifluorométhyl)benzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3104F-500MG
APOSPC3104F-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3104F-500MG
Alcool 2,4-bis(trifluorométhyl)benzylique 98%
Alcool 2,4-bis(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₉H₆F₆O
MW: 244,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042491
Numéro CAS: 143158-15-0
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 500 mg APOSPC3104F-500MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité