Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene

PC3105G-1G
APOSPC3105G-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC3105G-1G
1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène 98%
1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène


Formule: C₉H₅ClF₆
MW: 262,58 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C/3mmHg
Point de fusion: 29…33 °C
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009906
Numéro CAS: 75462-59-8
EINECS: 278-216-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité