4-Fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Diamino-3-fluoro-4-nitrobenzene, 4,5-Diamino-2-fluoronitrobenzene
PC31311-1G
APOSPC31311-1GEA 115 EUR InStock
APOSPC31311-1G
4-Fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
4-Fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₆FN₃O₂
MW: 171,129 g/mol
Point de fusion: 195…196 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00828924
Numéro CAS: 113269-06-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité