7H-Perfluoroheptanoyl fluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptanoyl fluoride
PC3131G-5G
APOSPC3131G-5GEA 0 EUR InStock
APOSPC3131G-5G
7H-Perfluoroheptanoyl fluoride 97%
7H-Perfluoroheptanoyl fluoride
Formule: C₇HF₁₃O
MW: 348,061 g/mol
Point d'ébullition: 91 °C (630 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155774
Numéro CAS: 5927-65-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité