4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride, 4-Bromo-3-trifluoromethylanisole
PC3133-25G
APOSPC3133-25GEA 74.1 EUR InStock
APOSPC3133-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059527
Numéro CAS: 400-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité