4-(Trifluorométhyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol, 4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-ol
PC31341-5G
APOSPC31341-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC31341-5G
4-(Trifluorométhyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-)
4-(Trifluorométhyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-)
Formule: C₇H₁₁F₃O
MW: 168,16 g/mol
Point d'ébullition: 70…75 °C/15mmHg
Densité: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102144
Numéro CAS: 30129-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité