5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3139-1G
APOSPC3139-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC3139-1G
5-Bromo-2-fluoropyrimidine
5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂BrFN₂
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07787364
Numéro CAS: 62802-38-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité