Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one, grade Technique

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 1,2-dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate

PC3165-1G
APOSPC3165-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC3165-1G
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one, grade Technique
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one


Formule: C₈H₇F₃N₂O₃
MW: 236,15 g/mol
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052077
Numéro CAS: 154934-97-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité