5-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC32017-1G
APOSPC32017-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC32017-1G
5-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
5-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₁H₅ClF₆N₂O
MW: 330,614 g/mol
Point de fusion: 58…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764514
Numéro CAS: 287198-14-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité