6-Chloro-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32092-500MG
APOSPC32092-500MGEA 183 EUR InStock
APOSPC32092-500MG
6-Chloro-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
6-Chloro-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl][1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formule: C₁₂H₆ClF₃N₄
MW: 298,651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277273
Numéro CAS: 175204-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité