3-Amino-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32295-1G
APOSPC32295-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC32295-1G
3-Amino-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₉F₃N₂O₂S
MW: 338,304 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00398797
Numéro CAS: 104960-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité