5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole
PC32296-1G
APOSPC32296-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC32296-1G
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Formule: C₈H₅F₃N₄
MW: 214,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248886
Numéro CAS: 2251-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité