Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-3-sulphonyl chloride

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene, [4-(Chlorosulphonyl)-2-(trifluoromethyl)thien-3-yl]benzene

PC32364-100MG
APOSPC32364-100MGEA 60.9 EUR InStock
APOSPC32364-100MG
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-3-sulphonyl chloride
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-3-sulphonyl chloride


Formule: C₁₁H₆ClF₃O₂S₂
MW: 326,742 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02090165
Numéro CAS: 680215-52-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité