5-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC32543-1G
APOSPC32543-1GEA 212 EUR InStock
APOSPC32543-1G
5-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
5-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Formule: C₁₂H₆F₄O₂
MW: 258,168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01571138
Numéro CAS: 306936-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité