Ethyl nonafluorovalerate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3260-5G
APOSPC3260-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3260-5G
Ethyl nonafluorovalerate 98%
Ethyl nonafluorovalerate
Formule: C₇H₅F₉O₂
Point d'ébullition: 121 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077523
Numéro CAS: 424-36-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité