2,5-Dichloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]pyridine-3-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC32676-100MG
APOSPC32676-100MGEA 16.1 EUR InStock
APOSPC32676-100MG
2,5-Dichloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]pyridine-3-carbohydrazide
2,5-Dichloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]pyridine-3-carbohydrazide
Formule: C₁₂H₆Cl₃F₃N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833282
Numéro CAS: 680217-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité