Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-[(Difluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[(Difluoromethyl)thio]aniline, 4-Aminophenyl difluoromethyl sulphide

PC3296-100MG
APOSPC3296-100MGEA 313 EUR InStock
APOSPC3296-100MG
4-[(Difluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
4-[(Difluoromethyl)sulphanyl]aniline


Formule: C₇H₇F₂NS
MW: 175,199 g/mol
Point d'ébullition: 89…90 °C (0.5 mm Hg)
Densité: 1.3122 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074361
Numéro CAS: 24933-60-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité