3'-Fluoroacétanilide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(3-Fluorophenyl)acetamide
PC3330-5G
APOSPC3330-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC3330-5G
3'-Fluoroacétanilide 98%
3'-Fluoroacétanilide
Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017917
Numéro CAS: 351-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité