3,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95% min
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3342-250MG
APOSPC3342-250MGEA 418 EUR InStock
APOSPC3342-250MG
3,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95% min
3,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236257
Numéro CAS: 237761-76-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité