Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC3344-1G
APOSPC3344-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSPC3344-1G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 95%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one


Formule: C₁₁H₉F₃O
Point d'ébullition: 115 °C/2.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052843
Numéro CAS: 80992-92-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité