1H,1H-Perfluorohexyl-p-toluenesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3346-1G
APOSPC3346-1GEA 170 EUR InStock
APOSPC3346-1G
1H,1H-Perfluorohexyl-p-toluenesulphonate 97%
1H,1H-Perfluorohexyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₃H₉F₁₁O₃S
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038342
Numéro CAS: 355-77-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité