Ethyl {[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3350-1G
APOSPC3350-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC3350-1G
Ethyl {[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}acetate
Ethyl {[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}acetate
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O₄
MW: 292,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239175
Numéro CAS: 735-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité