2,6-Difluoro-3-hydroxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,6-Difluoro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
PC3351-250MG
APOSPC3351-250MGEA 26.1 EUR InStock
APOSPC3351-250MG
2,6-Difluoro-3-hydroxyphenylboronic acid
2,6-Difluoro-3-hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₅BF₂O₃
MW: 173,91 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878345
Numéro CAS: 957065-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité