2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3383-50G
APOSPC3383-50GEA 1160 EUR InStock
APOSPC3383-50G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₄H₃F₇O₃S
MW: 264,12 g/mol
Point d'ébullition: 122…125 °C/737mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093338
Numéro CAS: 6401-02-1
ONU: 2927
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité