Trifluoroacetyl triflate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3391-5G
APOSPC3391-5GEA 284 EUR InStock
APOSPC3391-5G
Trifluoroacetyl triflate 96%
Trifluoroacetyl triflate
Formule: C₃F₆O₄S
MW: 246,08 g/mol
Point d'ébullition: 62…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011638
Numéro CAS: 68602-57-3
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité