Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-3-fluorophenol 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC3404-1G PC3404-5G
APOSPC3404-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC3404-1G APOSPC3404-5G
2-Amino-3-fluorophenol 97%
2-Amino-3-fluorophenol


Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,1163 g/mol
Point de fusion: 126…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368754
Numéro CAS: 53981-23-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité