1-(Dichlorométhyl)-4-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3444C-25G
APOSPC3444C-25GEA 87 EUR InStock
APOSPC3444C-25G
1-(Dichlorométhyl)-4-fluorobenzène 98%
1-(Dichlorométhyl)-4-fluorobenzène
Formule: C₇H₅Cl₂F
MW: 179,02 g/mol
Point d'ébullition: 81…83 °C/15mmHg
Densité: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000832
Numéro CAS: 456-19-9
EINECS: 207-258-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité