Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 4-(difluorométhoxy)benzylique 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC3447-1G
APOSPC3447-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC3447-1G
Alcool 4-(difluorométhoxy)benzylique 98%
Alcool 4-(difluorométhoxy)benzylique


Formule: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,15 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C/0.2mmHg
Densité: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236228
Numéro CAS: 170924-50-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité