3-Bromo-N,N-dipropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3448-1G
APOSPC3448-1GEA 263 EUR InStock
APOSPC3448-1G
3-Bromo-N,N-dipropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3-Bromo-N,N-dipropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₇BrF₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878371
Numéro CAS: 957062-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité