2-(4-Fluorobenzenesulphonyl)acetamide oxime 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3449-1G
APOSPC3449-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSPC3449-1G
2-(4-Fluorobenzenesulphonyl)acetamide oxime 97%
2-(4-Fluorobenzenesulphonyl)acetamide oxime
Formule: C₈H₉FN₂O₃S
MW: 232,23 g/mol
Point de fusion: 180…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205110
Numéro CAS: 175203-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité