1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine
PC3465-5G
APOSPC3465-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3465-5G
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine 97%
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N₃
MW: 231,222 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C/2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114708
Numéro CAS: 132834-58-3
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité