Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonylchloride

PC3467-25G
APOSPC3467-25GEA 621 EUR InStock
APOSPC3467-25G
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride 97%
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride


Formule: C₃H₄ClF₃O₂S
MW: 196,58 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C/16mmHg
Densité: 1.557 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06248898
Numéro CAS: 845866-80-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité