4-Fluorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3476-100G
APOSPC3476-100GEA 32.1 EUR InStock
APOSPC3476-100G
4-Fluorobenzamide
4-Fluorobenzamide
Formule: C₇H₆FNO
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007992
Numéro CAS: 824-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité