2,2-Bis(4-isocyanatophenyl)hexafluoropropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3481-1G
APOSPC3481-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC3481-1G
2,2-Bis(4-isocyanatophenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(4-isocyanatophenyl)hexafluoropropane
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₁₇H₈F₆N₂O₂
MW: 386,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142759
Numéro CAS: 10224-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité