[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3487M-1G
APOSPC3487M-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC3487M-1G
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Formule: C₈H₆FNO₂S
Point de fusion: 87…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179339
Numéro CAS: 32083-66-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité